Learn More
Marienfeld Superior™ Cámara de recuento McMaster
Código de producto. 10196023
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
75 x 32mm
127 x 26 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10196023 75 x 32mm cada uno
10666394 127 x 26 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10196023
Marca: Marienfeld Superior™ 0611240
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice las cámaras de recuento Marienfeld Superior™ Mc Master para contar huevos de gusano
  • Para contar huevos de gusano
  • Conjunto completo con cubierta de vidrio
Especificaciones
Tipo de producto Cámara de recuento
Descripción Con 2 rejillas de recuento
Modelo McMaster
Cantidad 1
Dimensiones (L x An) 75 x 32mm
Fondo (métrico) 1,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Adecuados para medios sólidos
Incluye Con cubierta de vidrio