Learn More
Descrizione
- Las cámaras de recuento desechables están compuestas por dos cámaras de 10 μl
- Optimice el rendimiento del recuento celular mediante la obtención de velocidad y precisión de los datos en sus experimentos diarios de cultivo celular de mam
Specifica
Specifica
| Tipo de producto | Cámara de recuento |
| Capacidad (métrico) | 10 μl (aprox.) por cámara |
| Desechables | Un solo uso |
| Cantidad | 1/paq. |
| Fondo (métrico) | 0,1 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Contador de células de Corning |
| Incluye | 2 Cámaras |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?