Learn More
Hecht Karl™ Cámara de recuento
Código de producto. 10647564
Cambiar vista
Click to view available options
Grid Type:
16 cuadrados grandes de 1 mm cuadrados, cada uno dividido en 16 cuadrados más pequeños, cada uno con una longitud de lado de 0,25 mm.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Grid Type Tamaño de la unidad
10647564 16 cuadrados grandes de 1 mm cuadrados, cada uno dividido en 16 cuadrados más pequeños, cada uno con una longitud de lado de 0,25 mm. cada uno
1 options
Código de producto. 10647564 Proveedor Hecht Karl™ N.º de proveedor 40449712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.53€
    70.49€ / paquete de 1
    Ahorro 48.04€
    40% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Especificaciones
Tipo de producto Cámara de recuento Fuchs-Rosenthal
Grid Type 16 cuadrados grandes de 1 mm cuadrados, cada uno dividido en 16 cuadrados más pequeños, cada uno con una longitud de lado de 0,25 mm.
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza comúnmente para contar células en el líquido cefalorraquídeo.