Learn More
Corning™ Cámara de conteo, 0,2 mm
Código de producto. 17797014 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (métrico):
0.2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Fondo (métrico) Tamaño de la unidad
17797014 0.2 mm cada uno
1 options
Código de producto. 17797014 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 480201
Fecha estimada de envoi: 01-04-2027
Portaobjetos de vidrio reutilizable para recuento de células para usar con el Corning™ Contador de células. Este portaobjetos sin rejilla tiene una profundidad de 0,1 o 0,2 mm y viene de serie con dos cubreobjetos de alta calidad. Estos portaobjetos tienen una muesca para facilitar la carga de la suspensión celular.
  • Hecho con vidrio reutilizable
  • Sin rejilla
  • 0,2 mm de profundidad
  • Incluye  dos cubreobjetos de alta calidad.
  • Cuenta con  una muesca para facilitar la carga de la suspensión celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cámara de recuento
Material Vidrio
Volumen de trabajo (métrico) 20 μL
Fondo (métrico) 0.2 mm
Para utilizar con (equipo) Corning™ Contador de células
N.° por paquete 1 Pk.