Learn More
Invitrogen™ Countess™ Cell Counting Chamber Slides
Código de producto. 31781208
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Portaobjetos con cámara Countess
Portaobjetos de cámara para recuento celular
Portaobjetos reutilizable
Incluye:
No Stain
SafeCount Stain, 2 x 1 mL Vials
Trypan Blue Stain, 100 mL Bottle
Trypan Blue Stain, 2 x 1 mL Vials
Trypan Blue Stain, 2 x 100 mL Bottles
Trypan Blue Stain, 20 x 1 mL Vials
Cantidad:
1 Glass Slide
1250 Slides
2500 Slides
50 Slides
50 portaobjetos
500 Slides
5000 Slides
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 set
cada uno
paquete de 2500
paquete de 500
paquete de 5000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Incluye Cantidad Tamaño de la unidad
31781208 Portaobjetos de cámara para recuento celular SafeCount Stain, 2 x 1 mL Vials 50 Slides 1 set
15311986 Portaobjetos reutilizable No Stain 1 Glass Slide cada uno
11544596 Portaobjetos de cámara para recuento celular No Stain 50 portaobjetos 1 PCS
10399053 Portaobjetos con cámara Countess Trypan Blue Stain, 2 x 1 mL Vials 50 Slides 1 PCS
12098489 Portaobjetos con cámara Countess Trypan Blue Stain, 20 x 1 mL Vials 500 Slides paquete de 500
12157220 Portaobjetos con cámara Countess Trypan Blue Stain, 100 mL Bottle 1250 Slides 1 PCS
12167220 Portaobjetos con cámara Countess Trypan Blue Stain, 100 mL Bottle 2500 Slides paquete de 2500
10665865 Portaobjetos con cámara Countess Trypan Blue Stain, 2 x 100 mL Bottles 5000 Slides paquete de 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 31781208 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A40008469
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Countess Cell Counting Chamber Slides are conveniently packaged for use with the Countess Automated Cell Counters. Each disposable and reusable slide features two enclosed chambers.
The Countess Chamber Slides are designed for use with the Countess 3 and 3FL automated cell counters.
Las características de la tinción de viabilidad celular SafeCount incluyen:
  • La formulación no cancerígena —proporciona una alternativa más segura para el personal de laboratorio y al mismo tiempo mantiene una funcionalidad equivalente para la evaluación de la viabilidad celular.
  • La estabilidad mejorada de la solución —no precipita durante el almacenamiento o el uso, a diferencia del azul tripán, que es propenso a la formación de precipitaciones.
  • El mecanismo de tinción equivalente —mantiene el mismo principio de tinte de exclusión para distinguir las células viables de las no viables según la integridad de la membrana.
El perfil de seguridad no tóxico minimiza las preocupaciones sobre el manejo de materiales peligrosos.
La tinción de viabilidad celular SafeCount representa un avance significativo en la evaluación de la viabilidad celular al abordar las limitaciones de seguridad inherentes a la tinción tradicional con azul tripán. A diferencia del azul tripán, que se sabe que es tóxico tanto para las personas como para las células y requiere advertencias en la etiqueta de peligro, la tinción SafeCount está formulada para no ser tóxica y no lleva advertencias en la etiqueta de peligro. Esta diferencia fundamental en el perfil de toxicidad permite procedimientos de eliminación más simples y, lo que es más importante, proporciona condiciones no tóxicas para el personal del laboratorio. Minimizar los requisitos de manipulación de materiales peligrosos reduce las cargas de cumplimiento normativo y mejora los protocolos generales de seguridad del laboratorio.
La estabilidad mejorada evita errores de conteo relacionados con las precipitaciones
La formulación de la tinción SafeCount aborda una limitación crítica observada con el azul tripán, que es propenso a precipitarse con el tiempo o en determinadas condiciones de almacenamiento. Estos precipitados pueden formar agregados que pueden contarse erróneamente como células durante el análisis, lo que genera mediciones inexactas tanto del recuento celular como de las evaluaciones de viabilidad. Las características de estabilidad superior de la tinción SafeCount reducen esta fuente de error de medición, lo que garantiza resultados más confiables y reproducibles durante toda la vida útil del producto.
El mecanismo de detección basado en la integridad de la membrana permite la integración de protocolos
La tinción SafeCount funciona como un tinte de integridad de membrana que opera según el principio de exclusión, lo que lo hace compatible con los flujos de trabajo de recuento celular existentes. El tinte está diseñado específicamente para evitar que entre en células sanas con membranas intactas, lo que permite que estas células viables parezcan opacas. Por el contrario, las células con membranas comprometidas permiten la entrada del colorante SafeCount, lo que hace que estas células no viables aparezcan oscuras. Este método de exclusión por integridad de la membrana es idéntico al azul tripán, lo que permite que la tinción SafeCount sirva como reemplazo directo sin requerir modificaciones del protocolo.
El protocolo de aplicación simplificado optimiza la eficiencia del flujo de trabajo
El uso de la tinción SafeCount sigue un protocolo simplificado de dos pasos diseñado para la compatibilidad con sistemas de conteo automatizados. El procedimiento requiere mezclar 10 μL de tinte SafeCount con 10 μL de muestra de células, seguido de análisis utilizando el contador de células automatizado Countess 3 o 3FL. Este enfoque sencillo mantiene la facilidad de uso esperada de los ensayos de viabilidad celular al tiempo que permite beneficios mejorados de seguridad y estabilidad inherentes a la fórmula SafeCount.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Portaobjetos de cámara para recuento celular
Para utilizar con (equipo) Countess 3/3FL Automated Cell Counters
Opción de acoplador Dead Cell Stain
Incluye SafeCount Stain, 2 x 1 mL Vials
Contenido y almacenamiento Paquete de 50 Portaobjetos de cámara y SafeCount (n.° de cat. A40008024), almacenar a temperatura ambiente
Cantidad 50 Slides