Learn More
Invitrogen™ Countess™ Reusable Slide and Holder
Código de producto. 17374933
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Portaobjetos reutilizable
Soporte para portaobjetos
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
17374933 Soporte para portaobjetos cada uno
15311986 Portaobjetos reutilizable cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17374933 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A48208
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Countess Reusable Slide helps reduce costs and generate less waste when counting cells on the Countess II FL, Countess 3, and Countess 3 FL automated cell counters. The Countess 3 and 3 FL Reusable Slide Holder is required for use (also compatible with Countess II FL).
The Countess Reusable Slide offers a greener and cost-effective alternative to automated cell counting with disposable slides and is designed for use with the Countess II FL, Countess 3, and Countess 3 FL automated cell counters. The Countess 3 and 3 FL Reusable Slide Holder holds the Countess Reusable Slide and is included with the Countess 3 and 3 FL automated cell counters (also compatible with Countess II FL).
  • Optimizado para su uso únicamente con los contadores de células automatizados Countess 3 y Countess 3 FL
  • Los resortes de tensión especiales mantienen las muestras de forma segura, lo que garantiza un campo de visión repetible (FOV) y recuentos uniformes
  • El soporte de portaobjetos reutilizable Countess 3 y 3 FL es apto para el portaobjetos reutilizable Countess (n.ºA25750)
  • No es compatible con los portaobjetos desechables Countess
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Soporte para portaobjetos
Línea de productos Countess
Compatibilidad Portaobjetos reutilizable Countess
Para utilizar con (equipo) Contadores de células automatizados Countess II FL, Countess 3 y Countess 3 FL
Contenido y almacenamiento Countess™ 3 and 3 FL Reusable Slide Holder, 1 each
Cantidad 1 soporte