Learn More
Invitrogen™ Countess™ Cell Counting Chamber Slides
Descripción
The Countess Chamber Slides are designed for use with the Countess 3 and 3FL automated cell counters.
- Preesterilizados y empaquetados individualmente
- Presenta dos cámaras separadas cerradas (75 × 25 × 1,8 mm; profundidad de la cámara = 100 μm) utilizadas para contar una muestra por duplicado o para contar dos muestras diferentes
- El recuento celular se realiza en una ubicación central de la cámara de recuento
- Volumen de carga de muestras: 10 μl
Recuento de células viabilidad y crioconservación
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Portaobjetos con cámara Countess |
| Línea de productos | Countess |
| Para utilizar con (equipo) | Contador de células automatizado Countess™ |
| Admite | 10 μL/Chamber |
| Incluye | Trypan Blue Stain, 2 x 1 mL Vials |
| Posiciones | 2 Chambers/Slide |
| Fondo (métrico) | 100 μm (Chamber) |
| Dimensiones | 75 x 25 x 1,8 mm; profundidad de la cámara = 100 μm |
| Contenido y almacenamiento | Contenido: 1 caja de 50 portaobjetos de cámara de recuento celular Countess™ y 2 viales de colorante azul de tripano (1 ml cada uno). Cada portaobjetos contiene dos cámaras de recuento celular (75 mm x 25 mm x 1,8 mm; profundidad de la cámara = 100 μm). Para su uso a temperatura ambiente en condiciones normales de laboratorio. |
| Cantidad | 50 Slides |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- X50 CELL COUNTING CHAMBER SLIDE COUNTESS
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H350-Puede provocar cáncer.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,7-Naphthalenedisulfonic acid