Learn More
Invitrogen™ Soporte para portaobjetos desechable Countess™
Código de producto. 15594183
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Originalmente se suministra con el contador automatizado CIIFL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15594183 Originalmente se suministra con el contador automatizado CIIFL cada uno
1 options
Código de producto. 15594183 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AMEP4745
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Solo para su uso con el contador de células automatizado Countess™ II FL.
Countess Cell Counting Chamber Slides are designed exclusively for automated cell counting on the Countess Automated Cell Counter. These individually packaged slides feature two enclosed chambers and are disposable, offering convenience when performing cell culture. The Countess family of automated cell counters employs the widely used trypan blue staining method for cell counting to identify dead cells and measure cellular viability using brightfield.
Solo para su uso con el contador de células automatizado Countess™ II FL. Contiene portaobjetos desechables Countess™. No es compatible con el portaobjetos reutilizable Countess™ II FL (A25750).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Soporte para portaobjetos desechable
Línea de productos Countess
Para utilizar con (aplicación) Recuento celular
Para utilizar con (equipo) Originalmente se suministra con el contador automatizado CIIFL
Contenido y almacenamiento Disposable Slide Holder, 1 each
Cantidad 1 unidad, 1 unidad
Condiciones de envío Ambiente