Learn More
Invitrogen™ Conteo seguro™ Tinción de viabilidad celular
Código de producto. 31759217
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Tinción
Tinción de viabilidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
31759217 Tinción de viabilidad cada uno
10702404 Tinción cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31759217 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A40008024
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
SafeCount Cell Viability Stain represents a significant advancement in cell viability assessment, offering a non-toxic alternative to traditional Trypan Blue staining for cell counting applications. As a membrane integrity dye, SafeCount stain functions identically to Trypan Blue as a membrane integrity exclusion dye while minimizing the associated safety and handling concerns that have long plagued laboratory workflows.
La tinción de viabilidad celular SafeCount representa un avance significativo en la evaluación de la viabilidad celular y ofrece una alternativa no tóxica a la tinción tradicional con azul tripán para aplicaciones de recuento celular. Como colorante de integridad de membrana, la tinción SafeCount funciona de manera idéntica al azul tripán como colorante de exclusión de integridad de membrana, al tiempo que minimiza los problemas de seguridad y manipulación asociados que han afectado durante mucho tiempo los flujos de trabajo de laboratorio.
La tinción SafeCount ha sido validada específicamente para su uso con los contadores de células automatizados Countess 3 y Countess 3FL junto con los portaobjetos de cámara Countess, lo que garantiza una integración fluida en los flujos de trabajo de conteo automatizado existentes.
Las características de la tinción de viabilidad celular SafeCount incluyen:
  • La formulación no cancerígena —proporciona una alternativa más segura para el personal de laboratorio y al mismo tiempo mantiene una funcionalidad equivalente para la evaluación de la viabilidad celular.
  • La estabilidad mejorada de la solución —no precipita durante el almacenamiento o el uso, a diferencia del azul tripán, que es propenso a la formación de precipitaciones.
  • El mecanismo de tinción equivalente —mantiene el mismo principio de tinte de exclusión para distinguir las células viables de las no viables según la integridad de la membrana.
El perfil de seguridad no tóxico minimiza las preocupaciones sobre el manejo de materiales peligrosos.
La tinción de viabilidad celular SafeCount representa un avance significativo en la evaluación de la viabilidad celular al abordar las limitaciones de seguridad inherentes a la tinción tradicional con azul tripán. A diferencia del azul tripán, que se sabe que es tóxico tanto para las personas como para las células y requiere advertencias en la etiqueta de peligro, la tinción SafeCount está formulada para no ser tóxica y no lleva advertencias en la etiqueta de peligro. Esta diferencia fundamental en el perfil de toxicidad permite procedimientos de eliminación más simples y, lo que es más importante, proporciona condiciones no tóxicas para el personal del laboratorio. Minimizar los requisitos de manipulación de materiales peligrosos reduce las cargas de cumplimiento normativo y mejora los protocolos generales de seguridad del laboratorio.
La estabilidad mejorada evita errores de conteo relacionados con las precipitaciones
La formulación de la tinción SafeCount aborda una limitación crítica observada con el azul tripán, que es propenso a precipitarse con el tiempo o en determinadas condiciones de almacenamiento. Estos precipitados pueden formar agregados que pueden contarse erróneamente como células durante el análisis, lo que genera mediciones inexactas tanto del recuento celular como de las evaluaciones de viabilidad. Las características de estabilidad superior de la tinción SafeCount reducen esta fuente de error de medición, lo que garantiza resultados más confiables y reproducibles durante toda la vida útil del producto.
El mecanismo de detección basado en la integridad de la membrana permite la integración de protocolos
La tinción SafeCount funciona como un tinte de integridad de membrana que opera según el principio de exclusión, lo que lo hace compatible con los flujos de trabajo de recuento celular existentes. El tinte está diseñado específicamente para evitar que entre en células sanas con membranas intactas, lo que permite que estas células viables parezcan opacas. Por el contrario, las células con membranas comprometidas permiten la entrada del colorante SafeCount, lo que hace que estas células no viables aparezcan oscuras. Este método de exclusión por integridad de la membrana es idéntico al azul tripán, lo que permite que la tinción SafeCount sirva como reemplazo directo sin requerir modificaciones del protocolo.
El protocolo de aplicación simplificado optimiza la eficiencia del flujo de trabajo
El uso de la tinción SafeCount sigue un protocolo simplificado de dos pasos diseñado para la compatibilidad con sistemas de conteo automatizados. El procedimiento requiere mezclar 10 μL de tinte SafeCount con 10 μL de muestra de células, seguido de análisis utilizando el contador de células automatizado Countess 3 o 3FL. Este enfoque sencillo mantiene la facilidad de uso esperada de los ensayos de viabilidad celular al tiempo que permite beneficios mejorados de seguridad y estabilidad inherentes a la fórmula SafeCount.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Tinción de viabilidad
Cantidad 2 viales de 1 mL
Para uso exclusivo en investigación.