Learn More
Invitrogen™ Countess™ 3 Standard Slide
Descripción
The Countess 3 Standard Slide is a ready-to-use and reusable slide used as a reference for cell counting, viability, and fluorescence on the Countess automated cell counters. This slide is optimized for ensuring accurate performance in brightfield cell counting applications when using Countess II, Countess II FL, Countess 3, and Countess 3 FL automated cell counters. The permanently mounted microspheres on the Countess 3 Standard Slide enable repeatable counts to be easily achieved over the life of the slide, with variability only encountered upon changing instrument gating settings.
The Countess 3 Standard Slide is supplied ready-to-use and does not require any special handling or sample preparation, thus eliminating the major source of count-to-count variability. This makes it an ideal reference slide that can be used to achieve consistent and repeatable cell counts and viability measurements across days or between Countess 3 instruments. The slide can also be used for demonstrating how to use the Countess automated cell counters for both brightfield and fluorescence cell counting.
El portaobjetos estándar Countess 3 ofrece una mayor utilidad al contener dos poblaciones de perlas fluorescentes que cubren el espectro fluorescente desde el azul hasta el rojo lejano, lo que permite el análisis con una variedad de combinaciones de cubos de luz EVOS disponibles para los usuarios de Countess II FL y Countess 3 FL.
•Preciso: ayuda a eliminar el error involucrado en la creación de soluciones estándar y series de dilución
•Flexible: optimizado para su uso en los contadores de células automáticos Countess II, Countess II FL, Countess 3 y Countess 3 FL
•Rápido: se suministra como una suspensión de talón precargada e inmovilizada; no se requiere mezclar
•Práctico: one standard slide for brightfield and fluorescent counting applications
Confidencialidad de recuento
El portaobjetos estándar Countess 3 se suministra listo para su uso y no requiere ninguna manipulación especial ni preparación de muestras, lo que elimina la principal fuente de variabilidad de recuento a recuento.Es fácil obtener recuentos repetibles durante la vida útil del portaobjetos; solo se experimenta variabilidad cuando se modifican los ajustes de sincronización de los instrumentos, muy común en laboratorios con diferentes usuarios.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de productos | Countess |
| Intervalo dinámico | De 0,5 a 1,5 millones de gránulos/ml |
| Para utilizar con (equipo) | Countess II, II FL, Countess 3, y 3 FL |
| Longitud de onda | UV y azul/verde y rojo |
| Fuente de luz | Campo claro y fluorescencia |
| Contenido y almacenamiento | 1 portaobjetos almacenado en condiciones ambientales. |
| Cantidad | 1 portaobjetos |
| Condiciones de envío | Ambiente |
| Garantía | 1 año desde la fecha de compra |