Learn More
Invitrogen™ Countess™ 3 FL Automated Cell Counter
Código de producto. 17246866 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Contador de células automatizado
Contador de células automatizado instalado por el usuario y accesorios
Garantía:
Estándar de 1 año
Software:
Software contador de células Countess 3/3 FL con módulo de software 21 CFR Part 11
Software contador de células Countess 3/3 FL
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Garantía Software Tamaño de la unidad
17246866 Contador de células automatizado Estándar de 1 año Software contador de células Countess 3/3 FL con módulo de software 21 CFR Part 11 cada uno
16822556 Contador de células automatizado instalado por el usuario y accesorios Estándar de 1 año Software contador de células Countess 3/3 FL cada uno
16832556 Contador de células automatizado Estándar de 1 año Software contador de células Countess 3/3 FL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17246866 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AMQAF2001
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Experience rapid cell counting with the Countess 3 FL Automated Cell Counter. This brightfield and fluorescence cell counter has advanced optics, automated focus and lighting, and AI-based image analysis software for counting cells and nuclei, monitoring fluorescence, and measuring cell viability.
The Countess 3 FL Automated Cell Counter is a benchtop brightfield and fluorescence cell counter with advanced optics, automated focus and lighting, and image analysis software driven by a neural network-based machine-learning algorithm for rapid automated cell counting of primary and immortalized cell lines. The Countess 3 FL counter allows brightfield or fluorescence cell counting with three-channel flexibility (brightfield and two optional fluorescence channels), enabling researchers to count cells and isolated nuclei, monitor fluorescence, examine apoptosis, and measure cell viability.
El contador Countess 3 FL tiene la capacidad de iluminación de campo claro o fluorescencia con flexibilidad de tres canales (campo claro y dos canales de fluorescencia opcionales), lo que permite a los investigadores contar células, supervisar la expresión de proteínas fluorescentes, obtener información sobre los procesos apoptóticos y medir la viabilidad celular.
  • Exacto: elimina la subjetividad del recuento celular manual y la variabilidad entre usuarios
  • Flexible: acepta hasta dos cubos de luz EVOS, seleccionables por el usuario a partir de quince canales fluorescentes
  • Rápido: cuenta células vivas y muertas, mide la viabilidad, comunica el tamaño medio de las células y guarda los datos con un solo toque, en unos 20 segundos
  • Práctico: no requiere limpieza ni mantenimiento rutinario; la pantalla táctil capacitiva de alta resolución y la sencilla interfaz de usuario proporcionan un inicio rápido y requieren una formación mínima
El contador de células automatizado Countess 3 FL funciona en dos sencillos pasos:
1. Mezcle 10 µl de la muestra con 10 µl de azul de tripano y pipetee la mezcla en un portaobjetos con cámara Countess desechable.
2. Inserte el portaobjetos en el instrumento. Los modos de captura rápida y guardado automático permiten contar células con un solo toque. El enfoque, la iluminación y el almacenamiento de archivos se ejecutan automáticamente.
Obtenga recuentos celulares precisos
El contador de células automatizado Countess 3 FL utiliza la tinción azul de tripano combinada con un enfoque automático e iluminación impulsada por un algoritmo de análisis de imágenes de aprendizaje automático para obtener recuentos celulares y de viabilidad exactos. El rango de medición se extiende de 1 × 104 a 1 × 107 células/ml (el rango óptimo es de 1 × 105 a 4 × 106 células/ml), que es más amplio que el de un hemocitómetro.
Funcionamiento sencillo con versatilidad de aplicaciones fluorescentes
El contador Countess 3 FL dispone de una interfaz de usuario intuitiva. Con este instrumento, el recuento celular automatizado le ofrece los datos necesarios para preparar las muestras para el siguiente pase o experimento. Además, permite el multiplexing con una serie de tintes fluorescentes y proteínas excitadas mediante cubos de luz EVOS. Ya no es necesario utilizar instrumentos complejos y costosos para obtener datos fiables.
Transfiera datos e imágenes al PC o a la nube
A través del puerto USB en el contador de células automatizado Countess 3 FL y cualquier unidad USB puede guardar las imágenes y los resultados del recuento celular y, a continuación, transferirlos a su PC. (Para su comodidad, se suministra una unidad USB y un adaptador Wi-Fi con el instrumento Countess 3 FL).
Módulo de software 21 CFR Part 11
El módulo de software Countess 3 21 CFR Part 11 incluido es para su uso con los contadores de células automatizados Countess 3 y Countess 3 FL y respalda el cumplimiento de las directrices 21 CFR, parte 11 de la FDA relacionadas con la seguridad, la auditoría y las firmas electrónicas (SAE) utilizando una consola de administración SAE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Contador de células automatizado
Cámara 5 MP
Para utilizar con (equipo) Portaobjetos con cámara Countess, cubos de luz EVOS, tinciones ReadyCount
Método de detección Brightfield, Fluorescence
Incluye Instrumento Countess 3 FL + clave de activación de 21 CFR Part 11
Aumento 2.5X
Sistema óptico 3 Channels (Brightfield and 2 slots for EVOS™ LED light cubes)
Pantalla LCD (1280 x 800 pixels)
Memoria Onboard, USB drive
Software Software contador de células Countess 3/3 FL con módulo de software 21 CFR Part 11
Dimensiones 9 x 9 x 5.5 in. (228.6 x 228.6 x 139.7 mm)
Contenido y almacenamiento
  • Countess™ 3 FL Automated Cell Counter, 1 each
  • Power cord with 4 adapters, 1 each
  • Countess™ Cell Counting Chamber Slides, 50 slides/box
  • Countess™ 3 FL Disposable Slide Holder, 1 each
  • Countess™ 3 FL Reusable Slide Holder, 1 each
  • Countess™ 3 FL Light Cube Removal Tool, 1 each
  • Countess™ 3 USB Drive, 1 each
  • Countess™ 3 FL Automated Cell Counter Quick Reference Card, 1 each
  • Wi-Fi Dongle (Cat. No. A26774), 1 each
  • 21 CFR Part 11 Software Module
Store at room temperature.
Cantidad 1 Ea.
Condiciones de envío Ambiente
Garantía Estándar de 1 año
Frecuencia 50/60 Hz
Tensión 100/240 V