Learn More
Invitrogen™ Contador de células automatizado Countess™ 3
Código de producto. 16812556 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Contador de células automatizado
Contador y accesorio de células automatizado
Garantía:
Estándar de 1 año
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Garantía Tamaño de la unidad
16812556 Contador y accesorio de células automatizado Estándar de 1 año cada uno
16842556 Contador de células automatizado Estándar de 1 año cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16812556 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A49865
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Experience rapid cell counting with the Countess 3 Automated Cell Counter. Equipped with advanced optics, automated focus and lighting, and AI-based image analysis software, the Countess 3 brightfield cell counter enables automated cell counting and measurement of cell viability.
The Countess 3 Automated Cell Counter is a brightfield cell counter equipped with an advanced machine-learning algorithm, ruggedized optics, fully-automated focus and lighting, and image analysis software. This benchtop cell counting system is designed for rapid automated cell counting and viability measurement of primary and immortalized cell samples to prepare cells for downstream analysis and for routine cell culture passaging.
El contador de células automatizado Countess 3 es un sistema de recuento de células de sobremesa equipado con un algoritmo avanzado de aprendizaje automático, óptica robusta, enfoque e iluminación totalmente automatizados y software de análisis de imágenes para la evaluación rápida de muestras de células primarias e inmortalizadas.
Este paquete de inicio incluye un contador de células (n.º de cat. AMQAX2000) más:
  • Portaobjetos reutilizable
  • 500 portaobjetos desechables con azul de tripano
Las características del contador celular automatizado Countess 3 incluyen:
  • Exactitud: elimina la subjetividad del recuento celular manual y la variabilidad entre usuarios
  • Rapidez: cuenta células vivas y muertas, mide la viabilidad e informa del tamaño medio de las células con un solo toque en unos 20 segundos.
  • Práctico:no requiere limpieza ni mantenimiento rutinario; la pantalla táctil capacitiva con montaje rebajado de alta resolución y la sencilla interfaz de usuario permiten un inicio rápido, requieren una formación mínima y ofrecen un almacenamiento automático de datos en USB o en la nube.
El contador de células automatizado Countess 3 opera en dos sencillos pasos:
1. Mezcle 10 μl de la muestra con 10 μl de azul de tripano y pipetee la mezcla en un portaobjetos con cámara Countess desechable.
2. Inserte el portaobjetos en el instrumento. Los modos de captura rápida y guardado automático permiten contar células con un solo toque. El enfoque, la iluminación y el almacenamiento de archivos se ejecutan automáticamente.
Obtenga recuentos celulares precisos
El contador de células automatizado Countess 3 utiliza la tinción azul de tripano combinada con un enfoque automático e iluminación impulsada por un algoritmo de análisis de imágenes de aprendizaje automático para obtener recuentos celulares y de viabilidad exactos. El intervalo de medición se extiende de 1 × 104 a 1 × 107 células / ml (el intervalo óptimo es de 1 × 105 a 4 × 106 células / ml), más amplio que el de un hemocitómetro.
Transfiera datos e imágenes al PC o a la nube
Utilizando el puerto USB del contador de células automatizado Countess 3 y cualquier unidad USB puede guardar las imágenes y los resultados del recuento celular y transferirlos a su PC. (Para su comodidad, se suministra una unidad USB y un adaptador Wi-Fi con el instrumento Countess 3).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tipo Contador y accesorio de células automatizado
Línea de productos Countess
Cámara 5 MP
Para utilizar con (aplicación) Flujos de trabajo de cultivo celular y análisis
Para utilizar con (equipo) Microscopios EVOS, citómetros de flujo Attune
Método de detección Campo claro
Admite 2 muestras por portaobjetos
Aumento 2.5X
Objetivos 1 Channel (Brightfield)
Sistema óptico 1 Channel (Brightfield)
Pantalla LCD
Memoria Integrado, unidad USB
Dimensiones Long. x anch. x prof.: 228,6 x 228,6 x 139,7 mm
Peso (imperial) 8 lb
Peso (métrico) 3,6 kg
Certificaciones/conformidad RoHs
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Cantidad 1 package
Condiciones de envío Ambiente
Garantía Estándar de 1 año
Requisitos eléctricos 12 VDC, 3 A
Tensión 100/240 V
Afficher plus Afficher moins
Para uso exclusivo en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.