Learn More
Invitrogen™ Gránulos de recuento absoluto CountBright™ Plus
Código de producto. 16498535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498535 100 pruebas paquete de 100
1 options
Código de producto. 16498535 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C36995
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Suspensión calibrada de gránulos de ∼4 μm que encapsulan colorantes que son excitables en una amplia gama de longitudes de onda UV-IR y fluorescencia brillante en el intervalo de emisión de 385-860 nm.
  • Ayuda para determinar el recuento.
  • La concentración de células en la muestra original.
  • Los gránulos están a escala con la mayoría de los tipos de células, incluida la sangre lisada completa humana para facilitar su uso
  • >95 % de singletes para mejorar la precisión
  • Excitado por láseres UV-IR para un intervalo de emisión ampliado (385–860 nm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 4 μm
Contenido y almacenamiento
  • 5 ml de gránulos en tampón
  • Almacenar a una temperatura de entre 2°C y 8°C
Cantidad 100 pruebas
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos CountBright
Tipo de producto Tinte