Learn More
Cumoxistrobina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Coumoxystrobin |
| CAS | 850881-70-8 |
| Fórmula molecular | C26 H28 O6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Coumoxystrobin, Dingxiangjunzhi, SYP 3375, Benzeneacetic acid, 2-[[(3-butyl-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)oxy]methyl]-α-(methoxymethylene)-, methyl ester, (αE)- (9CI, ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H28O6/c1-5-6-10-21-17(2)20-13-12-19(14-24(20)32-26(21)28)31-15-18-9-7-8-11-22(18)23(16-29-3)25(27)30-4/h7-9,11-14,16H,5-6,10,15H2,1-4H3/b23-16+ |
| SMILES | CCCCC1=C(C)c2ccc(OCc3ccccc3\C(=C/OC)\C(=O)OC)cc2OC1=O |
| Nombre IUPAC | (E)-2-[2-[(3-butil-4-metil-2-oxocromen-7-il)oximetil]fenil]-3-metoxiprop-2-enoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 436.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 436.1886 |