Learn More
cumetarol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Coumetarol |
| CAS | 4366-18-1 |
| Fórmula molecular | C21 H16 O7 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2H-1-Benzopyran-2-one, 3,3'-(2-methoxyethylidene)bis[4-hydroxy- (9CI, ACI), 3,3'-(2-Methoxyethylidene)bis[4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one] (ACI), Coumarin, 3,3'-(2-methoxyethylidene)bis[4-hydroxy- (6CI, 7CI, 8CI), 1-Methoxy-2,2-bis[4-hydroxy-3-coumarinyl] |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H16O7/c1-26-10-13(16-18(22)11-6-2-4-8-14(11)27-20(16)24)17-19(23)12-7-3-5-9-15(12)28-21(17)25/h2-9,13,22-23H,10H2,1H3 |
| SMILES | O=C1OC=2C=CC=CC2C(O)=C1C(C=3C(=O)OC=4C=CC=CC4C3O)COC |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-3-[1-(4-hidroxi-2-oxocromen-3-il)-2-metoxietil]cromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 380.348 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 380.09 |