Learn More
Coumestrol, MedChemExpress
Descripción
Coumestrol, a phytoestrogen present in soybean products, exhibits activities against cancers, neurological disorders, and autoimmune diseases. It suppresses proliferation of ES2 cells with an IC50 of 50 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Coumestrol |
| CAS | 479-13-0 |
| Color | Light Brown |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C15H8O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (93.21 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | O=C1C2=C(OC3=CC(O)=CC=C32)C4=CC=C(O)C=C4O1 |
| Peso molecular (g/mol) | 268.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.22 |
| Mostrar más |