Learn More
Cumatetral, TRC
Código de producto. 30133706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133706 100 mg 100 miligramos
30040716 500 mg 500 miligramos
30041101 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133706 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC765600100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5836-29-3
Fórmula molecular C19 H16 O3
Peso molecular (g/mol) 292.33
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il)cromeno-2-uno
SMILES OC1=C(C2CCCc3ccccc23)C(=O)Oc4ccccc14
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coumatetralyl
Cantidad 100 mg
Sinónimo Coumarin, 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)- (6CI,7CI,8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16O3/c20-18-15-9-3-4-11-16(15)22-19(21)17(18)14-10-5-7-12-6-1-2-8-13(12)14/h1-4,6,8-9,11,14,20H,5,7,10H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1099