Learn More
Cumatetralilo, LoGiCal
Código de producto. 30462822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462822 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462822 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3018.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coumatetralyl
CAS 5836-29-3
Nombres de analitos o componentes Coumatetralyl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H16 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)-, Coumarin, 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-(1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin, Coumatetralyl, Endrocide, Murisan A, Racumin, Racumin 57, Rodentin, 3-(alpha-Tetralinyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(alpha-Tetralyl)-4-Hydroxycoumarin
Fórmula InChI InChI=1S/C19H16O3/c20-18-15-9-3-4-11-16(15)22-19(21)17(18)14-10-5-7-12-6-1-2-8-13(12)14/h1-4,6,8-9,11,14,20H,5,7,10H2
Tipo de solución Neat
SMILES OC1=C(C2CCCc3ccccc23)C(=O)Oc4ccccc14
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-(1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il)cromen-2-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 292.33
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.1099 g/mol