Learn More
Coumarin, TRC
Código de producto. 30367274
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367274 50 mg 50 miligramos
30359216 50 g -
30357686 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367274 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC75538050MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-64-5
Fórmula molecular C9 H6 O2
Peso molecular (g/mol) 146.14
Sinónimo Coumarin (8CI), 1,2-Benzopyrone, 2-Chromenone, 2-Propenoic acid, 3-(2-hydroxyphenyl)-, δ-lactone, 2H-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one, 5,6-Benzo-2-pyrone, Benzo-α-pyrone, Coumarinic anhydride, Lympedim, NSC 8774, Rattex, Tonka bean camphor, cis-o-Coumarinic acid lactone, o-Hydroxycinnamic acid lactone
Nombre IUPAC cromen-2-ona
SMILES O=C1Oc2ccccc2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coumarin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0368
Porcentaje de pureza >95%