Learn More
Coumarin, MedChemExpress
Código de producto. 16489126
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16489126 100 mg 100 miligramos
16472386 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16489126 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0709
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Coumarin is the primary bioactive ingredient in Radix Glehniae, named Beishashen in China, which possesses many pharmacological activities, including anticancer, anti-inflammation and antivirus activities.
Coumarin is the primary bioactive ingredient in Radix Glehniae, named Beishashen in China, which possesses many pharmacological activities, including anticancer, anti-inflammation and antivirus activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coumarin
Forma física Solid
CAS 91-64-5
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H6O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (684.28 mM) ∣H2O : 4 mg/mL (27.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC2=CC=CC=C2O1
Peso molecular (g/mol) 146.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.14
Porcentaje de pureza 99.83%