Learn More
Cumarina-d4, TRC
Código de producto. 30350197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30350197 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30350197 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC7553825MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coumarin5,6,7,8-D4
CAS 185056-83-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 2H4 H2 O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one-5,6,7,8-d4 (9CI), Coumarin 5,6,7,8-D4, Coumarin-d4
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2C=CC(=O)Oc2c1[2H]
Nombre IUPAC 5,6,7,8-tetradeuteriocromen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 150.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0619
Porcentaje de pureza >95