Learn More
Coumarina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10142950 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10142950 250 g Frasco de plástico 250 g
10366170 5 g Frasco de vidrio 5 g
10060790 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10142950 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 110532500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 91-64-5 | C9H6O2 | 146.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-64-5
Fórmula molecular C9H6O2
Peso molecular (g/mol) 146.15
Número MDL MFCD00006850
Clave InChI ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2H-1-Benzopyran-2-one
PubChem CID 323
ChEBI CHEBI:28794
Nombre IUPAC cromen-2-ona
SMILES O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coumarin
Punto de fusión 68°C to 71°C
Nombre de nota 99+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Beilstein 17, 328
Índice Merck 15, 2550
Color Blanco
Cantidad 250 g
Forma física Polvo cristalino o cristales
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Coumarin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.