Learn More
Cumarina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11458246 5000 g 5000 g
11448246 250 g 250 g
11438246 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11458246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15336.0I
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 91-64-5 | C9H6O2 | 146.15 g/mol
Coumarin is an anticoagulant found in medicinal plants and used in phytomedicine for the treatment of venous diseases. This compound is found to have anti-tumor activities in several human cells lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-64-5
Fórmula molecular C9H6O2
Peso molecular (g/mol) 146.15
Número MDL MFCD00006850
Clave InChI ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo coumarin, 2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, cumarin, 1,2-benzopyrone, rattex, tonka bean camphor, coumarinic anhydride, coumarine, benzo-alpha-pyrone
PubChem CID 323
ChEBI CHEBI:28794
SMILES O=C1OC2=CC=CC=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coumarin
Punto de fusión 68°C to 71°C
Densidad 0.935
Punto de ebullición 297°C to 299°C
Temperatura de inflamación 162°C (323°F)
Olor Pleasant
Cantidad 5000 g
Número UN UN2811
Beilstein 383644
Índice Merck 14,2562
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC cromen-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza 98%