Learn More
Cumarina-7-pinacolboronato, TRC
Código de producto. 30352228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30352228 10 mg
30363142 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30352228 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC75540010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 190788-61-5
Fórmula molecular C15 H17 B O4
Peso molecular (g/mol) 272.1
Nombre IUPAC 7-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolán-2-il)cromo-4-una
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3C(=O)C=COc3c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coumarin-7-pinacolboronate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17BO4/c1-14(2)15(3,4)20-16(19-14)10-5-6-11-12(17)7-8-18-13(11)9-10/h5-9H,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.122