Learn More
Cumarina 6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Coumarin 6 |
| CAS | 38215-36-0 |
| Fórmula molecular | C20H18N2O2S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-(2-Benzothiazolyl)-7-(diethylamino)-2H-1-benzopyran-2-one, 3-(2-Benzothiazolyl-7-(diethylamino)coumarin, 3-(2'-Benzothiazolyl)-7-N,N-diethylaminocoumarin, 3-(Benzothiazol-2-yl)-7-diethylamino-2H-benzopyran-2-one, 3-Benzothiazol-2-yl-7-diethylamino-chromen-2-one, Coumarin 540, NK 1858, NSC 290432, 3-(2-benzothiazolyl)-7-(diethylamino)-coumarin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H18N2O2S/c1-3-22(4-2)14-10-9-13-11-15(20(23)24-17(13)12-14)19-21-16-7-5-6-8-18(16)25-19/h5-12H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C([C@@H](NN[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@H](C(N[C@@H](C(C)C)C(N[C@H]([C]=O)CC1=CC=C(O)C=C1)=O)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)=O)CS)N[C@H](C(NCC(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N[C@@H](CCCCN)C(N[C@@H](CCCCN)C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N[C@@H](CCC(N)=O)C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N3CCC[C@H]3C(N4CCC[C@H]4C(N[C@@H](CCC(N)=O)[C]=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)CS |
| Nombre IUPAC | 3-(1,3-bencitiazol-2-il)-7-(dietilamino)cromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 350.43 |