Learn More
Cloruro de cumarina-6-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490968
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490968 25 g 25 g
15470968 1 g 1 g
15480968 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490968 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54767.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10543-42-7 | C9H5ClO4S | 244.65 g/mol
Coumarin-6-sulfonyl chloride is used as a derivatizing agent for amines and phenols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de cumarina-6-sulfonilo se utiliza como agente derivador para aminas y fenoles.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10543-42-7
Fórmula molecular C9H5ClO4S
Peso molecular (g/mol) 244.65
Número MDL MFCD01941320
Clave InChI HQIPMBGUDSOVEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-oxo-2h-chromene-6-sulfonyl chloride, coumarin-6-sulfonyl chloride, 6-cs-cl, coumarin-6-sulphonyl chloride, 2-oxo-2h-chromene-6-sulphonyl chloride, 2-oxo-2h-1-benzopyran-6-sulfonyl chloride, 6-chlorosulfonyl chromen-2-one, pubchem5506, c6scl, timtec-bb sbb002796
PubChem CID 2735833
Nombre IUPAC cloruro de 2-oxocromeno-6-sulfonilo
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C2OC(=O)C=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coumarin-6-sulfonyl chloride
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 196167
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.65
Porcentaje de pureza 97%