Learn More
Cumarina 6, grado láser 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10177270 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10177270 500 mg 500 miligramos
10626604 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10177270 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 405505000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 38215-36-0 | C20H18N2O2S | 350.436 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38215-36-0
Fórmula molecular C20H18N2O2S
Peso molecular (g/mol) 350.436
Número MDL MFCD00041869
Clave InChI VBVAVBCYMYWNOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-(2'-Benzothiazolyl)-7-diethylaminocoumarin
PubChem CID 100334
ChEBI CHEBI:51942
Nombre IUPAC 3-(1,3-bencitiazol-2-il)-7-(dietilamino)cromen-2-ona
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C(=O)O2)C3=NC4=CC=CC=C4S3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coumarin 6
Nombre de nota 98%
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fluorescencia máx. 497nm (in methanol)
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 458nm (in methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.44
Grado Extra puro
Coeficiente de absorción molar 40800L/(mole.cm) (lambda max.)
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad (for use as a laser dye) passes
UV_Vis 97.5% min.
Color Naranja
Cantidad 500 mg
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Coumarin 6, laser grade
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.