Learn More
Cumarina 343, grado láser, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10249093 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10249093 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10015710 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10249093 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 405681000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55804-65-4 | C16H15NO4 | 285.299 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55804-65-4
Fórmula molecular C16H15NO4
Peso molecular (g/mol) 285.299
Número MDL MFCD00051335
Clave InChI KCDCNGXPPGQERR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 108770
ChEBI CHEBI:51941
SMILES C1CC2=C3C(=C4C(=C2)C=C(C(=O)O4)C(=O)O)CCCN3C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coumarin 343
Punto de fusión 240.0°C
Fluorescencia máx. 470nm (in basic ethanol)
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 409nm (in basic ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.29
Grado Pure
Coeficiente de absorción molar 19900L/(mole.cm) (lambda max.)
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad (for use as a laser dye) passes
Color Naranja
Cantidad 100 mg
Forma física Polvo cristalino