Learn More
Cumarina 314, 99%, pura, grado láser
Código de producto. 11956191 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
500 MG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11956191 2.5 g 2.50 g
10239093 100 mg 100 miligramos
10460841 500 mg 500 MG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11956191 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 405620025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 55804-66-5 | C18H19NO4 | 313,353 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55804-66-5
Fórmula molecular C18H19NO4
Peso molecular (g/mol) 313.353
Número MDL MFCD00051334
Clave InChI VMJKUPWQKZFFCX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,4,5,3H,6H,10H-Tetrahydro-9-carbethoxy[1]benzopyrano(9,9a,1-gh)-quinolizin-10-one
PubChem CID 72653
ChEBI CHEBI:51940
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC3=C4C(=C2OC1=O)CCCN4CCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coumarin 314
Punto de fusión 140.0°C to 144.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.34
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Cantidad 2.5 g
compliance-icons
Nombre del producto
  • Coumarin 314, laser grade
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación