Learn More
Cumarina 307, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Coumarin 307 |
| CAS | 55804-70-1 |
| Fórmula molecular | C13H12F3NO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 7-(Ethylamino)-6-methyl-4-(trifluoromethyl)-2H-1-benzopyran-2-one, 7-(Ethylamino)-6-methyl-4-(trifluoromethyl)coumarin, Coumarin 503, NSC 338966 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12F3NO2/c1-3-17-10-6-11-8(4-7(10)2)9(13(14,15)16)5-12(18)19-11/h4-6,17H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C1OC=2C=C(NCC)C(=CC2C(=C1)C(F)(F)F)C |
| Nombre IUPAC | 7-(etilamino)-6-metil-4-(trifluorometil)-2H-cromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 271.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.08 |