Learn More
Ácido cumarina-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30356124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30356124 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30356124 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC75552825G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coumarin-3-carboxylic acid
CAS 531-81-7
Fórmula molecular C10H6O4
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Oxo-2H-1-benzopyran-3-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C10H6O4/c11-9(12)7-5-6-3-1-2-4-8(6)14-10(7)13/h1-5H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)C1=Cc2ccccc2OC1=O
Nombre IUPAC ácido 2-oxocromeno-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 190.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.0266