Learn More
Ácido cumarin-3-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10525061 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10525061 25 g Frasco de vidrio 25 g
10295671 100 g Frasco de vidrio 100 g
10239593 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10525061 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 346760250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.75€
    47.65€ / 25 g
    Ahorro 5.10€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 531-81-7 | C10H6O4 | 190.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 531-81-7
Fórmula molecular C10H6O4
Peso molecular (g/mol) 190.15
Número MDL MFCD00006852
Clave InChI ACMLKANOGIVEPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo coumarin-3-carboxylic acid, 2-oxo-2h-chromene-3-carboxylic acid, 3-carboxycoumarin, 2-oxobenzopyran-3-carboxylic acid, g 1 rodenticide, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, unii-v85uov8788, g 1 the rodenticide van, g 1 van
PubChem CID 10752
Nombre IUPAC ácido 2-oxocromeno-3-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coumarin-3-carboxylic acid
Punto de fusión 190°C to 193°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 18, 429
Índice Merck 15, 2551
Información de solubilidad Solubility in water: 13g/L (37°C). Other solubilities: soluble in alcohol and alkalies,insoluble in ether,benzene,petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino