Learn More
Ácido cumarin-3-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11337156 100 g 100 g
11327156 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07133.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 531-81-7 | C10H6O4 | 190.154 g/mol
Coumarin-3-carboxylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido cumarina-3-carboxílico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (13 g/l a 37 °C) y en alcohol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 531-81-7
Fórmula molecular C10H6O4
Peso molecular (g/mol) 190.154
Número MDL MFCD00006852
Clave InChI ACMLKANOGIVEPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo coumarin-3-carboxylic acid, 2-oxo-2h-chromene-3-carboxylic acid, 3-carboxycoumarin, 2-oxobenzopyran-3-carboxylic acid, g 1 rodenticide, 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2-oxo, 2-oxo-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, unii-v85uov8788, g 1 the rodenticide van, g 1 van
PubChem CID 10752
Nombre IUPAC ácido 2-oxocromeno-3-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coumarin-3-carboxylic acid
Punto de fusión 190°C to 193°C
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 154276
Índice Merck 14,2563
Información de solubilidad Soluble in water (13g/L at 37°C) and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.15
Porcentaje de pureza 98%