Learn More
Cumarina 2, grado láser 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Coumarin 2 |
| Punto de fusión | 168.0°C to 170.0°C |
| Nombre de nota | 99% |
| CAS | 26078-25-1 |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Lambda máx | 366nm (in absolute ethanol) |
| Coeficiente de absorción molar | 20000L/(mole.cm) (at lambda min.) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Idoneidad | (for use as a laser dye) passes |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Show More |
Safety and Handling
- Coumarin 2, laser grade
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.