Learn More
Cumarina 1, TRC
Código de producto. 30350831
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30350831 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30350831 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC755508250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coumarin 1
CAS 91-44-1
Fórmula molecular C14H17NO2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methyl-7-(diethylamino)coumarin, 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin, 7D4MC, Aclarat 8678, Blancol WNS, Blancophor AW, Blancophor FFG, Blankophor SOL, Brightener SWN, C 47, C 47 (coumarin derivative), C.I. 551100, C.I. Fluorescent Brightener 140, C.I. Fluorescent Brightener 52, C.I. Fluorescent Brightening Agent 52, Calcofluor RW, Calcofluor White RW, Calcofluor White SD, Coumarin 460, Coumarin 47, DEMC, Diethylamino-4-methylcoumarin, Fluorescent Brightener 140, Fluorescent Brightener 52, HR 1, Hakkol P, Hiltamine Arctic White SOL, Kayaphor WN, Leucophor WS, Leukophor WS, MDAC, NF-MC, NSC 61830, Neo-Super HR 1, Optiblanc SPL 10, Rylux VPA, Rylux VPA-T, Tinopal SWN, Uvitex SWN, Uvitex WGS, Whitefluor B, Whitex WS, 7-(Diethylamino)-4-methyl-coumarin
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17NO2/c1-4-15(5-2)11-6-7-12-10(3)8-14(16)17-13(12)9-11/h6-9H,4-5H2,1-3H3
SMILES COC(C=C1)=CC=C1N2C(SCC3=NC(C4=CC=C(C)C=C4)=NO3)=NN=C2C5=CC=NC=C5
Nombre IUPAC 7-(dietilamino)-4-metilcromen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 231.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.1259