Learn More
Coumaphos, TRC
Código de producto. 30361339
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361339 500 mg 500 miligramos
30360856 1 g 1 g
30356024 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30361339 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC745300500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-72-4
Fórmula molecular C14 H16 Cl O5 P S
Peso molecular (g/mol) 362.77
Sinónimo Coumarin, 3-chloro-7-hydroxy-4-methyl-, O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate (8CI), Umbelliferone, 3-chloro-4-methyl-, O,O-diethyl phosphorothioate (6CI), 3-Chloro-4-methyl-7-coumarinyl diethyl phosphorothioate, 3-Chloro-4-methyl-7-hydroxycoumarin diethyl thiophosphoric acid ester, 3-Chloro-4-methylumbelliferone O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate, 3-Chloro-7-hydroxy-4-methyl-coumarin O,O-diethyl phosphorothioate, 3-Chloro-7-hydroxy-4-methyl-coumarin O-ester with O,O-diethyl phosphorothioate, Agridip, Asuntol, Bayer 21/199, Baymix, Baymix 50, Co-ral, Co-ral (phosphate), Coumafos, Coumaphos, ENT 17,957, Koral, Meldane, Meldone, Muscatox, Muscotox, NSC 8944, O,O-Diethyl 3-chloro-4-methyl-7-umbelliferone thiophosphate, O,O-Diethyl O-(3-chloro-4-methyl-2-oxo-2H-benzopyran-7-yl) phosphorothioate, O,O-Diethyl O-(3-chloro-4-methyl-7-coumarinyl) phosphorothioate, O,O-Diethyl O-3-chloro-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl phosphorothioate, O-(3-Chloro-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl) O,O-diethyl phosphorothioate, O-3-Chloro-4-methyl-7-coumarinyl O,O-diethyl phosphorothioate, Perizin, Prince, Resitox
Nombre IUPAC 3-cloro-7-dietoxifosfinotioiloxi-4-metilcromen-2-ona
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc2C(=C(Cl)C(=O)Oc2c1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coumaphos
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16ClO5PS/c1-4-17-21(22,18-5-2)20-10-6-7-11-9(3)13(15)14(16)19-12(11)8-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.0145