Learn More
Cumafos-d10, TRC
Código de producto. 30358484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30358484 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30358484 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC7453021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coumaphos-d10
CAS 287397-86-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14 2H10 H6 Cl O5 P S
Cantidad 1 mg
Sinónimo Coumaphos D10 (di(ethyl D5))
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16ClO5PS/c1-4-17-21(22,18-5-2)20-10-6-7-11-9(3)13(15)14(16)19-12(11)8-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3/i1D3,2D3,4D2,5D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1ccc2C(=C(Cl)C(=O)Oc2c1)C)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 7-[bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioetoxi)fosfinotioiloxi]-3-cloro-4-metilcromen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 372.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.0772
Porcentaje de pureza >95