Learn More
Ácido cumálico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497196 5 g 5 g
11407206 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25521.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 500-05-0 | C6H4O4 | 140.09 g/mol
Coumalic acid undergoes thermal reaction with 1,3-butadiene to yield dimethyl tricycle[3.2.1.02,7]oct-3-ene-2,4-dicarboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido cumálico sufre una reacción térmica con 1,3-butadieno para producir dimetil triciclo[3.2.1.02,7]oct-3-eno-2,4-dicarboxilato.
Solubilidad
Muy soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 500-05-0
Fórmula molecular C6H4O4
Peso molecular (g/mol) 140.09
Número MDL MFCD00006644
Clave InChI ORGPJDKNYMVLFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo coumalic acid, 2-oxo-2h-pyran-5-carboxylic acid, cumalic acid, 2h-pyran-5-carboxylic acid, 2-oxo, 2-oxopyran-5-carboxylic acid, unii-ob1jpy343g, 2-pyrone-5-carboxylic acid, alpha-pyrone-5-carboxylic acid, .alpha.-pyrone-5-carboxylic acid, ob1jpy343g
PubChem CID 68141
SMILES OC(=O)C1=COC(=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coumalic acid
Punto de fusión ∼208°C (decomposition)
Punto de ebullición 218°C (120 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 119747
Índice Merck 14,2557
Información de solubilidad Very soluble in water.
Nombre IUPAC ácido 6-oxopirán-3-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.1
Porcentaje de pureza 97%