Learn More
Cumafuril, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Coumafuryl |
| CAS | 117-52-2 |
| Fórmula molecular | C17 H14 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Coumarin, 3-(α-acetonylfurfuryl)-4-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 3-[1-(2-Furanyl)-3-oxobutyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, (±)-Coumafuryl, 3-(1-Furyl-3-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(α-Acetonylfurfuryl)-4-hydroxycoumarin, Coumafuryl, Fumarin, Fumarine, Racemic coumafuryl, Ratafin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H14O5/c1-10(18)9-12(13-7-4-8-21-13)15-16(19)11-5-2-3-6-14(11)22-17(15)20/h2-8,12,19H,9H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3occc3 |
| Nombre IUPAC | 3-[1-(furan-2-il)-3-oxobutil]-4-hidroxicromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 298.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.0841 |