Learn More
Cumaclor, TRC
Código de producto. 30367426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367426 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30367426 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC7450001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Coumachlor
CAS 81-82-3
Fórmula molecular C19 H15 Cl O4
Cantidad 1 g
Sinónimo Coumachlor (6CI), Coumarin, 3-(α-acetonyl-p-chlorobenzyl)-4-hydroxy- (7CI,8CI), 3-[1-(4-Chlorophenyl)-3-oxobutyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, (±)-3-(α-Acetonyl-4-chlorobenzyl)-4-hydroxy coumarin, (±)-Coumachlor, (±)-p-Chlorowarfarin, 3-(α-Acetonyl-4-chlorobenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(α-p-Chlorophenyl-β-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin, 3-[1-(p-Chlorophenyl)-2-acetylethyl]-4-hydroxycoumarin, Cumachlor, DL-3-(α-Acetonyl-4-chlorobenzyl)-4-hydroxycoumarin, Experimental Rodenticide 332, Geigy Rodenticide Exp. 332, Racemic coumachlor, Tomorin, p-Chlorowarfarin
Fórmula InChI InChI=1S/C19H15ClO4/c1-11(21)10-15(12-6-8-13(20)9-7-12)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)24-19(17)23/h2-9,15,22H,10H2,1H3
SMILES CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC 3-[1-(4-clorofenil)-3-oxobutil]-4-hidroxicromen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 342.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.0659