Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | HYDRANAL™-Coulomat A |
| Punto de ebullición | 59°C |
| Densidad | 1.070g/cm3 |
| Cantidad | 500 mL |
| Temperatura de inflamación | 11°C (51.8°F) |
| Envase | Frasco con polirrevestimiento |
| Número UN | UN3286 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- HYDRANAL-Coulomat A
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H301 + H311 + H331-Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.,Se sospecha que provoca cáncer.,Se sospecha que provoca cáncer.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H360D-Puede dañar al feto.,Puede dañar al feto.,Puede dañar al feto.
- H370-Provoca daños en los órganos.,Provoca daños en los órganos.,Provoca daños en los órganos.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H372-Provoca daños en los órganos.,Provoca daños en los órganos.,Provoca daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: trichloromethane; chloroform, methanol,imidazole, sulphur dioxide, 1H-Imidazolemonohydriodide