Learn More
Aceite de algodón, MP Biomedicals
Código de producto. 11425532 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 lb.
25 lb.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11425532 25 lb.
11415532 1 lb.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11425532 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0290141925
Número de saponificación: 190-198; Número de yodo: 105-114
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8001-29-4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cottonseed Oil
Cantidad 25 lb.