Learn More
Brand™ Cordón de algodón
Código de producto. 10473521 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
13 g/10 m
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Peso (métrico) Tamaño de la unidad
10473521 13 g/10 m 1 Kg
1 options
Código de producto. 10473521 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 28205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    111.35€ / 1 Kg
    Ahorro 3.65€
    3% Descuento
En stock
Prolonga el tiempo de administración y ayuda en la precisión de la medición. BRAND™ El cordón de algodón está hecho 100% de algodón.
Los tapones de algodón pueden prolongar el tiempo de administración y, por lo tanto, pueden influir en la precisión de la medición. En las pruebas realizadas con pipetas en las que se han insertado tapones de algodón con una máquina de tapones de algodón, los resultados se encuentran dentro de los límites de error indicados.
  • 100 % lana de algodón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Lana de algodón
Material Lana de algodón
Para utilizar con (aplicación) Pipetas
Cantidad 1 kg
Peso (métrico) 13 g/10 m