Learn More
Sartorius™ Papel para cromatografía FN 3 de línteres de algodón
Código de producto. 10682602 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
250 mm
300 mm
580 mm
3460 mm
Anchura (métrico):
250 mm
570 mm
580 mm
600 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
10682602 250 mm 250 mm paquete de 100
10400282 300 mm 580 mm paquete de 100
10032351 580 mm 600 mm paquete de 100
10357691 3460 mm 570 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10682602 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor FT2503250250N
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Especificaciones
Formato Lámina
Grado FN 3
Material Línteres de algodón
Anchura (métrico) 250 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Técnica Cromatografía