Learn More
Sartorius™ Papel para cromatografía FN 100 de línteres de algodón
Código de producto. 15942720 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
190 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15942720 190 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15942720 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor FT15270190100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    377.00€
    273.99€ / paquete de 1
    Ahorro 103.01€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Especificaciones
Formato Lámina
Grado FN 100
Material Línteres de algodón
Anchura (métrico) 100 mm
Longitud (métrico) 190 mm
Técnica Cromatografía