Learn More
Sartorius™ Papel para cromatografía FN 100 de línteres de algodón
Código de producto. 10505141 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
460 mm
580 mm
Anchura (métrico):
200 mm
570 mm
600 mm
Descripción:
100 láminas
50 láminas
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Descripción unitSize
10505141 200 mm 200 mm 100 láminas paquete de 100
10561552 580 mm 600 mm 50 láminas paquete de 50
10311802 460 mm 570 mm 100 láminas paquete de 100
10301802 460 mm 570 mm 50 láminas paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10505141 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor FT2527200200N
Especificaciones
Descripción 100 láminas
Formato Lámina
Grado FN 100
Material Línteres de algodón
Anchura (imperial) 200 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Longitud (métrico) 200 mm
Técnica Cromatografía