Learn More
Advantec MFS™ Papel de filtro para análisis cuantitativo de celulosa de algodón
Código de producto. 11749958
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
18,5 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11749958 18,5 cm paquete de 100
1 options
Código de producto. 11749958 Proveedor Advantec MFS™ N.º de proveedor N05C18.5CM
Solo quedan null
Especificaciones
Material Celulosa de algodón
Tamaño de poro < 5 μm
Retention 1 μm
Grosor (métrico) 0,22 mm
Diámetro (métrico) 18,5 cm