Learn More
Cotrimoxazol, TRC
Código de producto. 30010285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010285 25 g 25 g
30006219 1 g 1 g
30005005 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010285 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC72530025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8064-90-2
Fórmula molecular C24H29N7O6S
Peso molecular (g/mol) 543.6
Sinónimo Abacin, Abactrim, Acuco, Alcorim F, Alfatrim, Andoprim, Anitrim, Antibiotic TMP-SMZ, Antrimox, Aop-Sulfatrim, Apo-Sulfatrim, BS, Bacdan, Bacidal, Bacin, Bacticel, Bactifor, Bactoprim, Bactramin, Bactrim, Bactrim DS, Bactrim Forte, Bactrimel, Baktar, Bencole, Bethaprim, Biosulten, Biseptol, Biseptol 480, Brifeseptol, Briscotrim, Bronquimucil, Centrim, Chemitrim, Chemotrim, Ciplin, Co-Trimoxazole, Co-Trimoxizole, Co-trimox, Colizole, Colizole DS, Comox, Conprim, Cotrim, Cotrim-Diolan, Cotrimel, Cotrimoxazol, Cotrumoxazole, Deprim, Diseptyl, Drylin, Duon, Duratrimet, Ectaprim, Entrim, Esbesul, Espectrin, Euctrim, Eusaprim, Exbesul, Fectrim, Fermagex, Fortrim, Futin, Gantaprim, Gantrim, Groseptol 480, Hulin, Ikaprim, Imexim, Intertrim, Isotrim, Kemoprim Forte, Kepinol, Kepinol forte, Lagatrim, Lagatrim Forte, Laratrim, Lastrim, Lescot, Linaris, Medixin, Microtrim, Nopil, Novotrimel, Omsat, Omstat, Oraprim, Oriprim, Ortizol Oblet, Oxaprim, Pantoprim, Purbal, Resprim, Resprim Forte, Roubal, SMX-TMP, SMZ-TMP, SXT, Salvatrim, Septazole, Septra, Septran, Septrim, Septrin, Septrin DS, Septrin Forte, Septrin S, Setprin, Sigaprim, Stopan, Sugaprim, Sulfacet, Sulfamar, Sulfamethoprim, Sulfamethoxazole-trimethoprim mixt., Sulfaprim, Sulfatrim, Sulfatrimethoprim, Sulfazotrim, Sulfazotrin, Sulfinam, Sulfotrim, Sulfotrimin, Sulfoxaprim, Sulmeprim, Sulprim, Sulthrim, Sultrex, Sumetrolim, Supracombin, Suprim, Suprin, Sutrim, TMP-SMX, TMP-SMZ, TMS, Teleprim, Thiocuran, Trasepton, Trigonyl, Trim, Trim-Sulfa, Trimel, Trimesulf, Trimeth/sulfa, Trimethazol, Trimethoprim-sulfamethoxazole mixt., Trimethoprimsulfa, Trimetox, Trimezol, Trimezole, Trimosulfa, Trisul, Trisulcom, Trisulfam, Trisural, Trizole, Ulfaprim, Uro-D S, Urobactrim, Uroplus, Xeroprim
Nombre IUPAC 4-amino-N-(5-metil-1,2-oxazol-3-il)benzenosulfonamida; 5-[(3,4,5-trimetoxifenil)metil]pirimidina-2,4-diamina
SMILES CCOC(=O)C(C)NCCCC[C@H](N)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cotrimoxazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N4O3.C10H11N3O3S/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15;1-7-6-10(12-16-7)13-17(14,15)9-4-2-8(11)3-5-9/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18);2-6H,11H2,1H3,(H,12,13)
Porcentaje de pureza >95%