Learn More
Cotinina N-Beta-D-Glucuronida, TRC
Código de producto. 17961485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17961485 1 mg 1 miligramo
17910325 10 mg 10 miligramos
17911285 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17961485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC7251751MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139427-57-9
Fórmula molecular C16 H20 N2 O7
Peso molecular (g/mol) 352.34
Sinónimo Pyridinium, 1-β-D-glucopyranuronosyl-3-[(2S)-1-methyl-5-oxo-2-pyrrolidinyl]-, inner salt, Pyridinium, 1-β-D-glucopyranuronosyl-3-(1-methyl-5-oxo-2-pyrrolidinyl)-, inner salt, (S)-, Cotinine-N-glucuronide, Cotinine N-β-D-Glucuronide
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[3-[(3S)-1-metil-5-oxopirrolidina-3-il]piridina-1-ium-1-il]oxano-2-carboxilato
SMILES CN1C[C@@H](CC1=O)c2ccc[n+](c2)[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cotinine N-beta-D-Glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20N2O7/c1-17-6-9(5-10(17)19)8-3-2-4-18(7-8)15-13(22)11(20)12(21)14(25-15)16(23)24/h2-4,7,9,11-15,20-22H,5-6H2,1H3/t9-,11+,12+,13-,14+,15-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.1271
Porcentaje de pureza >95%