Learn More
Cotinina N-(4-desoxi-4,5-didehidro)-beta-D-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cotinine-N-(4-deoxy-4,5-didehydro)-beta-d-glucuronide |
| CAS | 146275-15-2 |
| Fórmula molecular | C16 H18 N2 O6 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Cotinine N-(4-Deoxy-4,5-didehydro)-β-D-glucuronide, Pyridinium, 1-(4-deoxy-α-L-threo-hex-4-enopyranuronosyl)-3-(1-methyl-5-oxo-2-pyrrolidinyl)-, inner salt, (S)- (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18N2O6/c1-17-7-10(5-13(17)20)9-3-2-4-18(8-9)15-14(21)11(19)6-12(24-15)16(22)23/h2-4,6,8,10-11,14-15,19,21H,5,7H2,1H3/t10-,11+,14-,15-/m1/s1 |
| SMILES | CN1C[C@@H](CC1=O)c2ccc[n+](c2)[C@@H]3OC(=C[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (2R,3R,4S)-3,4-dihidroxi-2-[3-[(3S)-1-metil-5-oxopirrolidin-3-il]piridin-1-io-1-il]-3,4-dihidro-2H-piran-6-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 334.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 334.1165 |